Få mere at vide
Ethylenglycol-d{6}, 98 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384328
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384328 1 g 1g
11374328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11384328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042288.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 15054-86-1 | C2H6O2 | 68.11 g/mol
Det bruges i syntetiske materialer og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15054-86-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 68.11
MDL nummer MFCD00078666
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Synonym ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
PubChem CID 2733139
IUPAC navn (2H4)ethan-1,2-di(2H)ol
SMIL [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol-d6
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 1.189 g/mL
Flammepunkt 111°C (232°F)
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Kogepunkt 86°C to 87°C (8mmHg)
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,DMSO
Formel vægt 68.02
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol-d(6)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol