Få mere at vide
Ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate, 97%
Artikelnummer. 11437114
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437114 10 g 10g
11447114 50 g 50g
11457114 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21539.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6315-52-2 | C16H18O6S2 | 370.434 g/mol
Ethylen-di(p-toluensulfonat) [ethylenglycolditosylat] er blevet brugt i syntesen af cyclohexyl-fusioneret 1,4,7-triazacyclononan, 1,2-ethylencalix[6]aren, 1,3- og 1,4-calix[6]crown-3, 1,4c-rown-3, 1,4c-n-3, 1,4c-cal. 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- og 1,3-calix[6]crown-5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylen-di(p-toluensulfonat) [ethylenglycolditosylat] er blevet brugt til syntese af
cyclohexyl-fusioneret 1,4,7-triazacyclononan, 1,2-ethylencalix[6]aren, 1,3- og 1,4-calix[6]crown-3, 4,4-3, 1, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- og 1,3-calix[6]crown-5.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6315-52-2
Molekylær formel C16H18O6S2
Molekylvægt (g/mol) 370.434
MDL nummer MFCD00008549
InChI nøgle LZIPBJBQQPZLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis tosyloxy ethane, ethylene glycol ditosylate, ethylene ditosylate, ethane-1,2-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, 1,2-bis p-toluenesulfonyloxy ethane, ethylene di p-toluenesulfonate, 1,2-ethanediol, bis 4-methylbenzenesulfonate, ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate, 2-p-tolylsulfonyloxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 228289
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)sulfonyloxyethyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 122°C to 127°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 370.45
Procent renhed 97%