Få mere at vide
Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraeddikesyre krystallinsk MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Glycol-Bis-(Beta-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid |
| CAS | 67-42-5 |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Molekylær formel | C14H24N2O10 |
| Synonym | egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn |
| InChI nøgle | DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.35 |
| Vis mere |