Få mere at vide
Ethylenglycol-bis(beta-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre tetranatriumsalt, 95%
Artikelnummer. 15720879 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15720879 50 g Glasflaske 50g
10517800 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15720879 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428570500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13368-13-3 | C14H20N2Na4O10 | 468,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13368-13-3
Molekylær formel C14H20N2Na4O10
Molekylvægt (g/mol) 468.28
MDL nummer MFCD00274420
InChI nøgle BAOGCDPNNOBWQZ-UHFFFAOYSA-J
Synonym egta tetrasodium, 3,12-bis carboxymethyl-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecane-1,14-dioic acid, tetrasodium salt, ethylene glycol-bis beta-aminoethyl ether-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetrasodium salt, egta tetrasodium salt, egtazic acid tetrasodium, ethylene-bis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid tetrasodium, 2,2',2,2'-ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid tetrasodium salt, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioicacid,3,12-bis carboxymethyl-,sodium salt 1:4, tetrasodium 3,12-bis carboxylatomethyl-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecane-1,14-dioate, ethylene glycol-bis, a-aminoethyl ether-n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetraacetic acid tetrasodium salt
PubChem CID 16219327
IUPAC navn tetranatrium;2-[2-[2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
SMIL C(COCCOCCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt
Smeltepunkt 54.0°C to 56.0°C
Analyseprocentområde 18.46 to 20.82% (ICP on dried sample)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 468.28
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt