Få mere at vide
Ethylenglycol-bis-(β -Aminoethylether)-N,N,N',N'- tetraeddikesyre, molekylærbiologiske reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Glycol-bis-(β-Aminoethylether)-N,N,N',N'- tetraacetic acid |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 380.4 |
| Procent renhed | >98% |
| Grad | Molekylærbiologisk reagens |
| Fysisk form | Pulver |