Få mere at vide
Ethylenglycol-bis-(β -Aminoethylether)-N,N,N',N'- tetraeddikesyre, molekylærbiologiske reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446541 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446541 10 g -
11456541 25 g -
11466541 100 g -
11476541 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446541 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219482310
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 67-42-5
Molekylær formel C14H24N2O10
Molekylvægt (g/mol) 380.35
MDL nummer MFCD00004291
InChI nøgle DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol-bis-(β-Aminoethylether)-N,N,N',N'- tetraacetic acid
Farve Hvid
Mængde 10 g
Formel vægt 380.4
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Pulver