Få mere at vide
Ethylenglycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15630700 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15630700 50 g 50g
15610700 10 g 10g
15620700 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15630700 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 0377950G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
til kompleksometri,≥ 98,0 % (T)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-42-5
Molekylær formel C14H24N2O10
Molekylvægt (g/mol) 380.35
MDL nummer MFCD00004291
InChI nøgle DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraacetic Acid
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1717370
Formel vægt 380.35g/mol
Procent renhed ≥98% (T)