Få mere at vide
Ethylenglycol, BAGER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598564 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15598564 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 500ml
15508574 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598564 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 930001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
    Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
Mængde 500 mL
Flammepunkt 111.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.10kg
Formel vægt 62.07
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol