Få mere at vide
Ethylenglycol, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10579112 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10579112 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10579112 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7037.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt -13 °C
CAS 107-21-1
Farve Maks. 10 (APHA)
Surhed Max. 0,01%
Tæthed 1,115 g/cm³ (20 °C)
Mængde 1 L
Flammepunkt 116 °C
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde min. 99,0%
Molekylær formel C2H6O2
MDL nummer MFCD00002885
Vand Maks. 0,2%
Kogepunkt 196 °C til 198 °C (1013 hPa)
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCO
IUPAC navn ethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 62.07