Få mere at vide
Ethylenglycol, 99%
Beskrivelse
Ethylenglycol bruges som en forløber for synteser af polymerer som polyesterfibre, harpikser og polyethylenterephthalat, som finder anvendelse ved fremstilling af plastikflasker. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af 1,4-dioxan. Det spiller en vigtig rolle i organisk syntese som en beskyttelsesgruppe for carbonylgrupper. Det er et nyttigt tørremiddel på grund af dets høje kogepunkt og affinitet til vand. Det spiller en vigtig rolle at fjerne vanddamp fra naturgas, før man går videre til yderligere processer. Dens vigtigste anvendelse er som et medium til konvektiv varmeoverførsel i biler og væskekølede computere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylenglycol bruges som en forløber for syntese af polymerer som polyesterfibre, harpikser og polyethylenterephthalat, som finder anvendelse ved fremstilling af plastikflasker. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af 1,4-dioxan. Det spiller en vigtig rolle i organisk syntese som en beskyttelsesgruppe for carbonylgrupper. Det er et nyttigt tørremiddel på grund af dets høje kogepunkt og affinitet til vand. Det spiller en vigtig rolle at fjerne vanddamp fra naturgas, før man går videre til yderligere processer. Dens vigtigste anvendelse er som et medium til konvektiv varmeoverførsel i biler og væskekølede computere.
Opløselighed Blandbar med
vand, toluen, tetrahydrofuran, alkohol, chloroform og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke baser, aldehyder og aluminium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol |
| Smeltepunkt | -13 °C |
| Tæthed | 1.113 |
| Mængde | 2500 g |
| Flammepunkt | 119 °C (246 °F) |
| Lugt | Fedt |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Lineær formel | HOCH2CH2OH |
| Beilstein | 505945 |
| Merck Index | 14,3798 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylene glycol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol