Få mere at vide
Ethylenglycol, 99%
Artikelnummer. 11464663
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464663 500 g 500g
11428920 250 g -
11474663 2500 g 2500g
11484663 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11591.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.04 DKK
    294.65 DKK / 500g
    Spare 64.39 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Ethylenglycol bruges som en forløber for synteser af polymerer som polyesterfibre, harpikser og polyethylenterephthalat, som finder anvendelse ved fremstilling af plastikflasker. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af 1,4-dioxan. Det spiller en vigtig rolle i organisk syntese som en beskyttelsesgruppe for carbonylgrupper. Det er et nyttigt tørremiddel på grund af dets høje kogepunkt og affinitet til vand. Det spiller en vigtig rolle at fjerne vanddamp fra naturgas, før man går videre til yderligere processer. Dens vigtigste anvendelse er som et medium til konvektiv varmeoverførsel i biler og væskekølede computere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylenglycol bruges som en forløber for syntese af polymerer som polyesterfibre, harpikser og polyethylenterephthalat, som finder anvendelse ved fremstilling af plastikflasker. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af 1,4-dioxan. Det spiller en vigtig rolle i organisk syntese som en beskyttelsesgruppe for carbonylgrupper. Det er et nyttigt tørremiddel på grund af dets høje kogepunkt og affinitet til vand. Det spiller en vigtig rolle at fjerne vanddamp fra naturgas, før man går videre til yderligere processer. Dens vigtigste anvendelse er som et medium til konvektiv varmeoverførsel i biler og væskekølede computere.
Opløselighed Blandbar med
vand, toluen, tetrahydrofuran, alkohol, chloroform og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke baser, aldehyder og aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -13 °C
Tæthed 1.113
Mængde 500 g
Flammepunkt 119 °C (246 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.431
Lineær formel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Merck Index 14,3798
Kogepunkt 196 °C til 198 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, toluen, tetrahydrofuran, alkohol, kloroform og andre organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 62.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol