Få mere at vide
Ethylene Glycol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15692950
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15692950 2 L Glass Bottle 2 L
15682950 1 L Glass Bottle 1 L
15612960 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
15602960 4 x 2 L Glass Bottle Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15692950 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 2932372L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spectrophotometric Grade,≥99%
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethane-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 1.113g/mL at 25°C
Mængde 2 L
Eksplosionsgrænse 0.153
Flammepunkt 111°C (231.8°F)
Tændingspunkt 752°F
Emballage Glass Bottle
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk 0.08mmHg (20°C)
FN nummer UN3082
Beilstein 505945
Kogepunkt 195°C to 198°C
Formel vægt 62.07g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad Spectrophotometry