Få mere at vide
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15620960 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
18 L
Pakningsstørrelse:
18 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15620960 18 L 18 L
1 options
Artikelnummer. 15620960 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 10246618LCS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
CAS 107-21-1
Tæthed 1.113g/mL at 25°C
Mængde 18 L
Eksplosionsgrænse 0.153
Flammepunkt 111°C (231.8°F)
Tændingspunkt 752°F
Molekylær formel C2H6O2
Lineær formel HOCH2CH2OH
MDL nummer MFCD00002885
Damptryk 0.08mmHg (20°C)
FN nummer UN3082
Beilstein 505945
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CO)O
IUPAC navn ethane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formel vægt 62.07g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ReagentPlus