Få mere at vide
Ethylene glycol, 99% min., MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436882 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11436882 1 L
11426882 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436882 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215108991
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Farve Farveløs
Tæthed 1,113 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 99% min.
Formel vægt 62.07