Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol |
| Smeltepunkt | 2°C to 3°C |
| Navn note | 99+% |
| Oplysninger om nedbrydning | >500°C |
| Tæthed | 1.1130g/mL |
| Mængde | 25 L |
| Flammepunkt | 116°C (240.8°F) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Plast tromle |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylene glycol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge