Få mere at vide
Ethylenglycol, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10326740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10326740 1 L Glasflaske 1 L
10695572 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10336740 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.73 DKK
    545.65 DKK / 1 L
    Spare 61.08 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -13 °C
Navn note 99+%
Oplysninger om nedbrydning >500 °C
Tæthed 1.1130g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 116 °C (240,8 °F)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Viskøs væske
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4330 (20 °C, 589 nm)
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk Damptryk: 0,12 mmHg ved 20 °C
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Beilstein 01, 465
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Merck Index 15, 3852
Kogepunkt 196,0 °C til 198,0 °C
Formel vægt 62.06
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge