Få mere at vide
Ethylenglycol, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10297410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10297410 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10125750 1 L Glasflaske 1 L
11385306 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10419033 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10297410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295530025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -13,0 °C
Tæthed 1.1130g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 116 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Viskøs væske
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4330
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 1.113
Lineær formel HOCH2CH2OH
Viskositet 21 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (K.F.)
Beilstein 01, 465
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Merck Index 15, 3852
Kogepunkt 196,0 °C til 198,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med eddikesyre, acetone, glycerol, pyridin, lavere alifatiske alkoholer, aldehyder og ketoner, let opløseligt i ether, praktisk talt uopløseligt i benzen og kulbrinter
Formel vægt 62.06
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.