Få mere at vide
Ethylenglykol, 95 %, ren
Produktkod. 11924631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage Förpackningsstorlek
11924631 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10107470 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11924631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -13,0 °C
Tæthed 1.1130g/mL
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 116 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Viskøs væske
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4330
Analyseprocentområde 95%
Specifik vægtfylde 1.113
Lineær formel HOCH2CH2OH
Viskositet 21 mPa (20 °C)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Kogepunkt 196,0 °C til 198,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med eddikesyre, acetone, glycerol, pyridin, lavere alifatiske alkoholer, aldehyder og ketoner, let opløseligt i ether, praktisk talt uopløseligt i benzen og kulbrinter
Formel vægt 62.06
Procent renhed 95%
Grad Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.