Få mere at vide
Ethylene Dimethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Dimethanesulfonate |
| CAS | 4672-49-5 |
| Molekylær formel | C4H10O6S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Bis(methanesulfonyloxy)ethane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O6S2/c1-11(5,6)9-3-4-10-12(2,7)8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 2-methylsulfonyloxyethyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vægt | 217.9919 |