Få mere at vide
Ethylendimethacrylat, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10607201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10607201 250 mL Glasflaske 250ml
10177323 1 L Glasflaske 1 L
13418558 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 409922500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-90-5
Molekylær formel C10H14O4
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00008590
InChI nøgle STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
PubChem CID 7355
ChEBI CHEBI:53436
SMIL CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene dimethacrylate
Navn note 98%
Smeltepunkt -40,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 98,0 °C til 100,0 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (H2C=C(CH3)COOCH2-)2
Brydningsindeks 1,4530 til 1,4550
Mængde 250 mL
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
IUPAC navn 2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl-2-methylprop-2-enoat
Stabilisator 90 til 110 ppm MEHQ
Viskositet 3,1 mPa (20 °C)
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske