Få mere at vide
Ethylendiethanoat, TRC
Artikelnummer. 30388023
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30388023 5 g
1 options
Artikelnummer. 30388023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE3706405G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Diethanoate
CAS 111-55-7
Molekylær formel C6H10O4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
SMIL CC(OCCOC(C)=O)=O
IUPAC navn Ethan-1,2-diyldiacetat
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Formel vægt 146.06