Få mere at vide
Ethylene Dicysteine Diester (ECD) Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30012664
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012664 10 mg -
30011816 25 mg -
30005051 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC14344010MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14344-58-2
Molekylær formel C12H24N2O4S2 . 2(HCl)
Molekylvægt (g/mol) 397.38
Synonym N,N'-1,2-Ethanediylbis[L-cysteine]-1,1'-diethyl ester hydrochloride, (2R,2'R)-Diethyl 2,2'-(ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(3-mercaptopropanoate)
IUPAC navn ethyl (2R)-2-[2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]ethylamino]-3-sulfanylpropanoate;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.CCOC(=O)[C@H](CS)NCCN[C@@H](CS)C(=O)OCC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ethylene Dicysteine Diester (ECD) Dihydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O4S2.2ClH/c1-3-17-11(15)9(7-19)13-5-6-14-10(8-20)12(16)18-4-2;;/h9-10,13-14,19-20H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.