Få mere at vide
Ethylene Dicysteine Diester (ECD) Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30011816
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011816 25 mg -
30012664 10 mg -
30005051 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC14344025MG
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14344-58-2
Molekylær formel C12H24N2O4S2 . 2(HCl)
Molekylvægt (g/mol) 397.38
Synonym N,N'-1,2-Ethanediylbis[L-cysteine]-1,1'-diethyl ester hydrochloride, (2R,2'R)-Diethyl 2,2'-(ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(3-mercaptopropanoate)
IUPAC navn ethyl (2R)-2-[2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]ethylamino]-3-sulfanylpropanoate;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.CCOC(=O)[C@H](CS)NCCN[C@@H](CS)C(=O)OCC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Ethylene Dicysteine Diester (ECD) Dihydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O4S2.2ClH/c1-3-17-11(15)9(7-19)13-5-6-14-10(8-20)12(16)18-4-2;;/h9-10,13-14,19-20H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.