Få mere at vide
Ethylendiamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine |
| CAS | 107-15-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C2 H8 N2 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, 1,2-Ethanediamine, Ethylenediamine (8CI), (2-Aminoethyl)amine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethylenediamine, 1,4-Diazabutane, Dimethylenediamine, EDA, Edamine, LR 500G, PB 05721, α,ω-Ethanediamine, β-Aminoethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2 |
| SMIL | NCCN |
| IUPAC navn | ethan-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 60.1 |
| Vis mere |