Få mere at vide
Ethylendiacrylat, 95%, stabiliseret
Artikelnummer. 10562612 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10562612 5 mL Glasflaske 5ml
10314692 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10562612 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366970050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2274-11-5
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.17
MDL nummer MFCD00008629
InChI nøgle KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene diacrylate
Navn note 90%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 62,0 °C til 65,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4520 til 1,4560
Mængde 5 mL
Beilstein 02, 1469
Specifik vægtfylde 1.04
Synonym 2-hydroxy-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy, hydroxynaphthoic acid, 1-naphthoic acid, 2-hydroxy, unii-e3h4qz94uy, e3h4qz94uy, 1-naphthalenecarboxylic acid, hydroxy, 2-hydroxynaphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy-1-naphthoicacid, 2-hydroxynaphtoic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
IUPAC navn 2-(prop-2-enoyloxy)ethylprop-2-enoat
Stabilisator 100ppm MEHQ
PubChem CID 16790
Formel vægt 170.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske