Få mere at vide
Ethylendiacrylat, 95%, stabiliseret
Artikelnummer. 10314692 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10314692 25 mL Glasflaske 25ml
10562612 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10314692 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 366970250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2274-11-5
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.17
MDL nummer MFCD00008629
InChI nøgle KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene diacrylate
Navn note 90%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 62,0 °C til 65,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4520 til 1,4560
Mængde 25 mL
Beilstein 02, 1469
Specifik vægtfylde 1.04
Synonym ethylene diacrylate, ethylene acrylate, ethylene glycol diacrylate, acrylic acid, ethylene ester, acrylic acid, ethylene glycol diester, 2-propenoic acid, 1,2-ethanediyl ester, acrylic acid, diester with ethylene glycol, 1,2-ethanediyl diacrylate, ethylene glycol dipropenoate, unii-42q902riye
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
IUPAC navn 2-prop-2-enoyloxyethylprop-2-enoat
Stabilisator 100ppm MEHQ
PubChem CID 75282
Formel vægt 170.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske