Få mere at vide
Ethylene-d4 Thiourea, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Imidazolidinethione-4,5-d4 |
| CAS | 352431-28-8 |
| Molekylær formel | C3 2H4 H2 N2 S |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2-Imidazolidinethione-4,4,5,5-d4 (9 CI), Ethylene thiourea D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])NC(=S)NC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidine-2-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.18 |
| Formel vægt | 106.0503 g/mol |
| Vis mere |