Få mere at vide
Ethylene-d4 Diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene-d4 Diamine |
| CAS | 37164-19-5 |
| Molekylær formel | C2 D4 H4 N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine-d4, 1,2-Diaminoethane-d4, Chlor-ethamine-d4, Dimethylenediamine-d4, Ethylenediammonium-d4, 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-diamine (9CI), 1,2-Diamino-1,1,2,2-tetradeuteroethane, Ethylenediamine-1,1,2,2-d4, Ethylenediamine-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterioethane-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.12 |
| Formel vægt | 64.0939 |