Få mere at vide
Ethylene-d4-diamine 2HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine-1,1,2,2-D4 Dihydrochloride |
| CAS | 34334-71-9 |
| Molekylær formel | C2 2H4 H4 N2 . 2 Cl H |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-diamine, dihydrochloride (9 CI), Ethylene-d4-diamine, dihydrochloride (8 CI), 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-diamine dihydrochloride, Ethylene-d4 diamine dihydrochloride, 1,2-Diamino-1,1,2,2-tetradeuteroethane dihydrochloride, Ethylenediamine- |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8N2.2 ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1 H/i1D2,2D2;; |
| SMIL | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterioethane-1,2-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.045 |
| Formel vægt | 136.047 g/mol |
| Vis mere |