Få mere at vide
Ethylene-d4 Carbonate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dioxolan-2-one-d4 |
| CAS | 362049-63-6 |
| Molekylær formel | C3 2H4 O3 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])OC(=O)OC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.09 |
| Formel vægt | 92.0412 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |