Få mere at vide
Ethylenchlorophosphit, 97%
Beskrivelse
Ethylenchlorphosphit virker som et phosphitylerende middel involveret i fremstillingen af phosphocholin og spirophosphoraner. For eksempel bruges det til phosphorylering af p-tert-butyl(thia)calixarener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylenchlorphosphit virker som et phosphitylerende middel involveret i fremstillingen af phosphocholin og spirophosphoraner. For eksempel bruges det til phosphorylering af p-tert-butyl(thia)calixarener.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Uforeneligt med vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene chlorophosphite |
| Tæthed | 1.415 |
| Kogepunkt | 46 °C til 47 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 86 °C (186 °F) |
| Brydningsindeks | 1.491 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 506179 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Synonym | ethylene chlorophosphite, 1,3,2-dioxaphospholane, 2-chloro, ethylene cyclo-chlorophosphite, acmc-209pnx, 1,3,2-dioxaphospholane,2-chloro, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene phosphorochloridite 2-chloro-1,3,2-dioxap, inchi=1/c2h4clo2p/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2h |
| Vis mere |