Få mere at vide
Ethylenchlorophosphit, 97%
Artikelnummer. 11480663
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480663 100 g 100g
11470663 25 g 25g
11490663 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12724.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 822-39-9 | C2H4ClO2P | 126,476 g/mol
Ethylenchlorphosphit virker som et phosphitylerende middel involveret i fremstillingen af phosphocholin og spirophosphoraner. For eksempel bruges det til phosphorylering af p-tert-butyl(thia)calixarener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylenchlorphosphit virker som et phosphitylerende middel involveret i fremstillingen af phosphocholin og spirophosphoraner. For eksempel bruges det til phosphorylering af p-tert-butyl(thia)calixarener.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Uforeneligt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 822-39-9
Molekylær formel C2H4ClO2P
Molekylvægt (g/mol) 126.476
MDL nummer MFCD00014511
InChI nøgle OLSFRDLMFAOSIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69973
IUPAC navn 2-chlor-1,3,2-dioxaphospholan
SMIL C1COP(O1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene chlorophosphite
Tæthed 1.415
Kogepunkt 46 °C til 47 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 86 °C (186 °F)
Brydningsindeks 1.491
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 506179
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym ethylene chlorophosphite, 1,3,2-dioxaphospholane, 2-chloro, ethylene cyclo-chlorophosphite, acmc-209pnx, 1,3,2-dioxaphospholane,2-chloro, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene phosphorochloridite 2-chloro-1,3,2-dioxap, inchi=1/c2h4clo2p/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2h
Formel vægt 126.47
Procent renhed 97%