Få mere at vide
Ethylencarbonat, 99%
Artikelnummer. 11422378
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422378 2500 g 2500g
11412378 500 g 500g
11432378 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15735.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.54 DKK
    805.65 DKK / 2500g
    Spare 89.89 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 96-49-1 | C3H4O3 | 88,062 g/mol
Opløsningsmiddel til mange polymerer og harpikser, blødgørere, gummi og tekstiler. Ethylencarbonat bruges som et polært opløsningsmiddel og en høj permittivitetskomponent i elektrolytter i lithiumbatterier. Det finder anvendelse i overfladebelægninger, farvestoffer, fibre og plast. Det bruges også som blødgører og som forløber for vinylencarbonat. Yderligere anvendes det til fremstilling af dimethylcarbonat, som virker som et nyttigt opløsningsmiddel og et mildt methyleringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Opløsningsmiddel til mange polymerer og harpikser, blødgørere, gummi og tekstiler. Ethylencarbonat bruges som et polært opløsningsmiddel og en høj permittivitetskomponent i elektrolytter i lithiumbatterier. Det finder anvendelse i overfladebelægninger, farvestoffer, fibre og plast. Det bruges også som blødgører og som forløber for vinylencarbonat. Yderligere anvendes det til fremstilling af dimethylcarbonat, som virker som et nyttigt opløsningsmiddel og et mildt methyleringsmiddel.
Opløselighed
Blandbar (40%) med vand, alkohol ethylacetat, benzen og chloroform. Opløselig i ether, n-butanol og carbontetrachlorid. Opløselig i vand, n-butanol, ethylacetat, benzen, carbontetrachlorid, ether og chloroform. Uopløseligt i benzin og terpentinolie.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og reduktionsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-49-1
Molekylær formel C3H4O3
Molekylvægt (g/mol) 88.062
MDL nummer MFCD00005382
InChI nøgle KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
PubChem CID 7303
IUPAC navn 1,3-dioxolan-2-on
SMIL C1COC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene carbonate
Smeltepunkt 35 °C til 37 °C
Tæthed 1.32
Kogepunkt 244 °C til 245 °C
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Mængde 2500 g
Beilstein 106249
Opløselighedsinformation Blandet (40%) med vand, alkohol, ethylacetat, benzen og kloroform; Opløselig i ether, n-butanol og carbontetrachlorid; Opløselig i vand, n-butanol, ethylacetat, benzen, carbontetrachlorid, ether og kloroform; Uopløseligt i benzin og terpentinolie.
Formel vægt 88.06
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxolan-2-one