Få mere at vide
Ethylencarbonat, 99+%
Artikelnummer. 10724231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10724231 250 g Glasflaske 250g
10539600 1 kg Glasflaske 1kg
10659853 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10724231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118412500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.05 DKK
    206.65 DKK / 250g
    Spare 34.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 96-49-1 | C3H4O3 | 88,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-49-1
Molekylær formel C3H4O3
Molekylvægt (g/mol) 88.06
MDL nummer MFCD00005382
InChI nøgle KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
PubChem CID 7303
IUPAC navn 1,3-dioxolan-2-on
SMIL C1COC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene carbonate
Smeltepunkt 34,0 °C til 37,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.3210g/mL
Kogepunkt 246,7 °C
Flammepunkt 150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 19, 100
Fieser 01,372
Specifik vægtfylde 1.321
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 214 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløseligt i ether, n-butanol og kulstoftetra, chlorid, blandbart med alkohol, ethylacetat, benzen og kloroform
Viskositet 1,92 mPa (40 °C)
Formel vægt 88.06
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.