missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethylene bis-Palmitamide, TRC

Artikelnummer. 30377733
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377733 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE451825100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethylene bis-Palmitamide
CAS 5518-18-3
Molekylær formel C34H68N2O2
Mængde 100 mg
Synonym N,N'-(Ethane-1,2-diyl)dipalmitamide, 1,2-Bis(hexadecanamido)ethane, N,N'-Dipalmitoylethylenediamine
InChI formel InChI=1S/C34H68N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)35-31-32-36-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,35,37)(H,36,38)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 536.92
Formel vægt 536.5281
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.