Få mere at vide
Ethylene-Beta-ionol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene-beta-ionol-d3 |
| CAS | 77265-43-1 |
| Molekylær formel | C15H21D3O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1E)-3-methyl-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,4-pentadien-3-ol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-6-15(5,16)11-9-13-12(2)8-7-10-14(13,3)4/h6,9,11,16H,1,7-8,10H2,2-5H3/b11-9+/i5D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(O)(C=C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | (1E)-3-(trideuteriomethyl)-1-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)penta-1,4-dien-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.37 |
| Formel vægt | 223.2015 |