missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethylene-13C2-diamine 2HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine-13C2 Dihydrochloride |
| CAS | 77435-60-0 |
| Molekylær formel | 2 Cl H . 13C2 H8 N2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine-1,2-13C2, dihydrochloride (9 CI), 1,2-Ethanediamine-1,2-13C2 dihydrochloride, Ethylenediamine-13C2 dihydrochloride, Ethylene-13C2-diamine 2 HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8N2.2 ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1 H/i1+1,2+1;; |
| SMIL | Cl.Cl.N[13 CH2][13 CH2]N |
| IUPAC navn | (1,2-13C2)ethane-1,2-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.0055 |
| Formel vægt | 134.0288 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?