Få mere at vide
ethyle7-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532092
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10532092 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10354222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532092 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10085EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 23866-72-0
Molekylær formel C12H10O5
Molekylvægt (g/mol) 234.21
MDL nummer MFCD00100382
InChI nøgle RKIMFICEWCXBCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, chembl82749, 2-ethoxycarbonyl-7-hydroxychromone, ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylate, 7-hydroxy-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002082, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 5376802
IUPAC navn ethyl-7-hydroxy-4-oxochromen-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(O)C=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 234.21
Procent renhed 97%