Learn More
ethyle7-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 234.21 |
| Procent renhed | 97% |