Få mere at vide
ethyl-6-iod-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522272
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522272 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10191052 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10203EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 35204-44-5
Molekylær formel C12H9IO4
Molekylvægt (g/mol) 344.10
MDL nummer MFCD00100378
InChI nøgle HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2775235
IUPAC navn ethyl-6-iod-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 344.1
Procent renhed 97%