Få mere at vide
ethyl-6-iod-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191052
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10191052 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10522272 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10203DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 35204-44-5
Molekylær formel C12H9IO4
Molekylvægt (g/mol) 344.10
MDL nummer MFCD00100378
InChI nøgle HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2775235
IUPAC navn ethyl-6-iod-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 344.1
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.