Få mere at vide
ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653645
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10653645 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10455512 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10550932 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653645 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00216DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 64067-99-8
Molekylær formel C9H8ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 225.632
MDL nummer MFCD03086230
InChI nøgle AZEPEWATPYRPBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylate, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem19273, acmc-209nk3, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-ylcarboxylate, ethyl 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 2,1-f pyridazine-2-carboxylate
PubChem CID 2779714
IUPAC navn ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 225.63
Procent renhed 97%