Få mere at vide
ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550932
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10550932
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00216DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 64067-99-8
Molekylær formel C9H8ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 225.632
MDL nummer MFCD03086230
InChI nøgle AZEPEWATPYRPBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylate, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem19273, acmc-209nk3, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-ylcarboxylate, ethyl 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 2,1-f pyridazine-2-carboxylate
PubChem CID 2779714
IUPAC navn ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 225.63
Procent renhed 97%