Få mere at vide
ethyl5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190552
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10190552 10 g 10g
10181272 1 g 1g
10031144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10190552 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH00119EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 138907-68-3
Molekylær formel C12H12FN3O2
Molekylvægt (g/mol) 249.25
MDL nummer MFCD00173917
InChI nøgle RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli
PubChem CID 688689
IUPAC navn ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)pyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)N(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 249.24
Procent renhed 97%