Få mere at vide
ethyl5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 249.24 |
| Procent renhed | 97% |