Få mere at vide
ethyl5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10031144
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10031144
Brand: Thermo Scientific Maybridge RH00119EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 138907-68-3
Molekylær formel C12H12FN3O2
Molekylvægt (g/mol) 249.25
MDL nummer MFCD00173917
InChI nøgle RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli
PubChem CID 688689
IUPAC navn ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)pyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)N(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 249.24
Procent renhed 97%