Få mere at vide
ethyle5-(5-brom-2-thienyl)-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495312
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10495312 250 mg 250mg
10140832 1 g 1g
10419084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10495312 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23210CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 423768-50-7
Molekylær formel C10H8BrNO3S
Molekylvægt (g/mol) 302.142
MDL nummer MFCD03407336
InChI nøgle OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
PubChem CID 2776548
IUPAC navn ethyl-5-(5-bromthiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 302.15
Procent renhed 97%