Få mere at vide
ethyle5-(5-brom-2-thienyl)-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 302.15 |
| Procent renhed | 97% |