Få mere at vide
ethyle5-(4-chlorphenyl)-2-formyl-3-furoat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792323
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10792323 1 g 1g
10138754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00067DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 175276-64-9
Molekylær formel C14H11ClO4
Molekylvægt (g/mol) 278.688
MDL nummer MFCD00275550
InChI nøgle XFOQMTOCKSVCBO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2798516
IUPAC navn ethyl-5-(4-chlorphenyl)-2-formylfuran-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(OC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle5-(4-chlorophenyl)-2-formyl-3-furoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formylfuran-3-carboxylate, ethyl5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-,ethyl ester
Formel vægt 278.69
Procent renhed 97%