Få mere at vide
ethyle4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713853
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10713853 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10631893 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713853 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB02157EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 53715-64-3
Molekylær formel C13H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 247.312
MDL nummer MFCD00141953
InChI nøgle FYPLITQTMHJFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylate, maybridge1_008302, ethyl4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2743970
IUPAC navn ethyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 247.32
Procent renhed 97%